Learn More
Polisorbato 20, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-29380
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Código de producto. 10113103
Marca: Fisher BioReagents BP337100
Solicitar formato a granel o personalizado
Detergente no iónico
Detergente no iónico
Este detergente no iónico se utiliza en el aislamiento de proteínas de membrana solubles en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 20
Color Ámbar
CAS 9005-64-5
Forma física Líquido viscoso
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1.100g/cm³
pH 6
Cantidad 100 mL
Valor hidroxilo 96 to 108
Identificación Pass Test
Residuos de ignición 0.25% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosidad 400 mPa/s at 25°C
Agua 3% max.
Número MDL MFCD00165986
Sinónimo Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Peso molecular (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314