Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de bloqueo Tween 20, 0,5 % en PBS, 10X
62.30€ - 160.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de bloqueo |
---|---|
Formulario | Líquido |
Concentración | 0,5% en PBS (10X) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15443099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.K2 |
1 L |
87.84€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15453099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.K3 |
2 L |
160.80€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15433099
|
Thermo Scientific Chemicals
J60304.AP |
500 mL |
62.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as Western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunologicals, and eventually for incubation solutions of immunoreagents (labeled antibodies) to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tampón de bloqueo | |
Líquido | |
0,5% en PBS (10X) |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes