Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lavado Tween 20, 2 % en PBS, 20X
124.62€ - 214.07€
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón |
---|---|
Formulario | Líquido |
Concentración | 2 % en PBS (20X) |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15464029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61419.K2 |
1L |
124.62€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15474029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61419.K3 |
2L |
214.07€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PBS (Phosphate Buffered Saline) and Tween 20 are used as a wash buffer in immunolabeling techniques. Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased non-specific background staining. Tween 20 is also known to promote reagent spreading in automated staining methodologies. 20X PBS Tween-20 is a space-saving stock solution that is ideal for preparing PBS-Tween (PBS-T) wash buffers for ELISA, Western and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tampón | |
Líquido | |
2 % en PBS (20X) | |
Temperaturas ambientes |