Learn More
Tween™80, ácido oleico al ∽75 %, MP Biomedicals™
55.12€ - 193.98€
CAS | 9005-70-3 |
---|---|
Fórmula molecular | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 |
Peso molecular (g/mol) | NaN |
Número MDL | MFCD01779641 |
Clave InChI | ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N |
Sinónimo | Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483601
|
MP Biomedicals
0210317090 |
0.5 L |
55.12€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493601
|
MP Biomedicals
0210317091 |
1 L |
117.66€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11451981
|
MP Biomedicals
0219472504 |
4 L |
193.98€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
9005-70-3 | |
NaN | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
MFCD01779641 | |
Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate |
Especificaciones
Tween 80 | |
9005-70-3 | |
1.08g/mL | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
Polysorbate 80, Polyoxyethylene sorbitan monooleate | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Amarillo | |
Líquido | |
∽75% | |
MFCD01779641 | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
NaN |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente.