Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tween 80 |
| CAS | 9005-65-6 |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
| Número MDL | MFCD00082107 |
| Clave InChI | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
| Nombre IUPAC | 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 604.82 |