Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Descubra las nuevas placas PCR BioBased fabricadas con polímero de origen biológico (enfoque de equilibrio de masas). Estas placas le permiten reducir significativamente su huella de carbono relacionada con los consumibles y, sin embargo, mantener el mismo rendimiento técnico.
Marca: Eppendorf™ 0030129849
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reducción de la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para mejorar la trazabilidad en los procesos de laboratorio
- Rejilla de guía óptica exclusiva grabada con láser y matriz OptiTrack para una orientación rápida al pipetear manualmente
- Diseño de una sola pieza: combina un marco de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente finas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido, resistente a la torsión y al calor: No se deforma, dobla ni rompe durante la incubación térmica o el centrifugado
- Bordes de los pocillos elevados para un sellado eficaz, también reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Probado por lotes y certificado libre de ADN, ADNasa, RNasa e inhibidores de PCR (PCR clean)
- Disponible con código de barras (bajo pedido)
Especificaciones
Custom Barcoding Available | |
8 x 12 | |
Clear | |
Skirted | |
150 μl | |
No estéril | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR Ready |
Estándar SBS | |
Eppendorf | |
BioBased PCR Plates | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
Sin tratar | |
25 Pk. |