Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates BioBased
Descubra las nuevas placas PCR BioBased fabricadas con polímero de origen biológico (enfoque de equilibrio de masas). Estas placas le permiten reducir significativamente su huella de carbono relacionada con los consumibles y, sin embargo, mantener el mismo rendimiento técnico.
154.00€ - 285.00€
Especificaciones
Código de barras | Custom Barcoding Available |
---|---|
Línea de productos | Eppendorf |
Material | Polypropylene, Polycarbonate |
Esterilidad | No estéril |
Forma del pocillo | Conical Bottom (V-well) |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.° de pocillos | Color | Estilo de falda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | N.° de pocillos | Color | Estilo de falda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17882588
|
Eppendorf™
0030129857 |
BioBased PCR Plates | 96 | Green | Skirted |
165.00€
paquete de 25 Disponible descuento por volumen |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17802598
|
Eppendorf™
0030129849 |
BioBased PCR Plates | 96 | Clear | Skirted |
165.00€
paquete de 25 Disponible descuento por volumen |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
18098794
|
Eppendorf™
0030531043 |
BioBased PCR Plates | 96 | Colorless | Semi-skirted |
154.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
18078794
|
Eppendorf™
0030531060 |
BioBased LoBind™ PCR Plates | 96 | Colorless | Semi-skirted |
185.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
18018804
|
Eppendorf™
0030531086 |
BioBased LoBind™ PCR Plates | 96 | Colorless | Skirted |
185.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
18088794
|
Eppendorf™
0030531051 |
BioBased PCR Plates | 384 | Colorless | Skirted |
227.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
18008804
|
Eppendorf™
0030531078 |
BioBased LoBind™ PCR Plates | 384 | Colorless | Skirted |
285.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Reducción de la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para mejorar la trazabilidad en los procesos de laboratorio
- Rejilla de guía óptica exclusiva grabada con láser y matriz OptiTrack para una orientación rápida al pipetear manualmente
- Diseño de una sola pieza: combina un marco de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de paredes extremadamente finas garantizan una transferencia de calor óptima a la muestra
- Marco de policarbonato excepcionalmente sólido, resistente a la torsión y al calor: No se deforma, dobla ni rompe durante la incubación térmica o el centrifugado
- Bordes de los pocillos elevados para un sellado eficaz, también reduce el riesgo de contaminación cruzada
- Probado por lotes y certificado libre de ADN, ADNasa, RNasa e inhibidores de PCR (PCR clean)
- Disponible con código de barras (bajo pedido)
Especificaciones
Custom Barcoding Available | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
Conical Bottom (V-well) |
Eppendorf | |
No estéril | |
25 Pk. |