Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno transparente Twirl'EM™
Recopile muestras sólidas, semisólidas o líquidas en el laboratorio con las bolsas de muestreo de polietileno transparente Fisherbrand™ Twirl'EM™. Las bolsas incluyen un sistema de cierre de alambre de metal redondo con lengüetas de seguridad para proporcionar un sellado hermético.
159.00€ - 569.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polietileno |
Esterilidad | Estéril |
Cantidad | Paquete de 1000 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11582773
|
Fisherbrand™
EFL-1012 |
2250 ml |
544.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11592773
|
Fisherbrand™
EFL-1015-FS-1 |
4000 ml |
569.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11522773
|
Fisherbrand™
EPL-3070-FS-1_OLD |
150 mL |
159.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11552773
|
Fisherbrand™
EPL-4512-FS-1 |
800 mL |
240.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11542773
|
Fisherbrand™
EPL-5590-FS-1 |
650 mL |
272.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11562773
|
Fisherbrand™
EPL-4515-FS-1 |
1060 mL |
268.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11572773
|
Fisherbrand™
EPL-5515-FS-1 |
1240 mL |
292.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con polietileno virgen flexible y muy resistente
- Bolsas de polietileno transparentes y estériles sin juntas laterales
- Se puede elegir entre área de marcado transparente o blanca para las anotaciones escritas
- Prácticas lengüetas para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
- Para su uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril.
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
Estéril | |
Paquete de 1000 |