Learn More
S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes
Click to view available options
Material:
PETG
Descripción
- Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
- Orificios de acceso frontales para facilitar la dispensación del producto
- Se puede montar con soportes de pared de alta resistencia (incluidos)
- Bordes tratados con llama para un acabado suave
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de guantes |
Color | Transparente |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 11,5 x 12 x 12 pulg. |
Admite | Guantes |
Material | PETG |
Mounting | Ojo de cerradura |
No. of Compartments | 2 |
Product Style | Carga superior |
Incluye | Soporte de montaje en pared de alta resistencia |
Grosor (imperial) | 0,25 pulg. |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido