Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Click to view available options
Tipo de puerta:
Con bisagras
Corredera
N.º de estantes:
4
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Dos puertas protegen los elementos almacenados
- Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Ajustables | No |
| Tipo de cabina | Almacenamiento alto |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 770 x 1100 x 2250 mm |
| Tipo de puerta | Con bisagras |
| Acabado | Con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (aplicación) | Para depurador acoplado |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de cajones | Ninguno |
| N.º de estantes | Ninguno |
| Mostrar más |