Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Dos puertas protegen los elementos almacenados
- Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Ajustables | No |
| Tipo de cabina | Almacenamiento alto |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 500 x 1200 x 1920 mm |
| Tipo de puerta | Corredera |
| Acabado | Con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de cajones | Ninguno |
| N.º de estantes | 4 |
| Mostrar más |