Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Este armario mural de dos puertas dispone de dos puertas con bisagras o deslizantes para proteger los equipos y utensilios almacenados.
Marca: Köttermann 301-00066
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Dos puertas protegen los elementos almacenados
- Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
Blanco | |
Almacenamiento alto | |
Corredera | |
Almacenamiento | |
Ninguno | |
Ninguno | |
No |
No | |
350 x 900 x 1920 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
2 | |
4 | |
83,4 kg | |
Acero |