Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Este armario mural de dos puertas dispone de dos puertas con bisagras o deslizantes para proteger los equipos y utensilios almacenados.
Marca: Köttermann 301-00077
Detalles adicionales : Peso : 99.36310kg
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Dos puertas protegen los elementos almacenados
- Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
Ninguno | |
Almacenamiento | |
No | |
99,4 kg | |
4 | |
Con revestimiento de epoxi | |
Blanco |
Ninguno | |
No | |
500 x 900 x 1920 mm | |
Corredera | |
Almacenamiento alto | |
2 | |
Acero |