Learn More
Fisherbrand™ Bomba de paletas giratorias de dos etapas, serie FRVP
Las bombas para operación de vacío profundo, resistentes e imprescindibles, proporcionan una alta fiabilidad y un bajo mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 16.56000kg
Descripción
- Durabilidad y fiabilidad
- Fabricado con materiales de alta calidad y revestimiento resistente a la corrosión en superficies internas
- Diseñado para un entorno de trabajo más limpio
- Reducción de las emisiones de vapor de aceite
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Prefiltros internos y filtros de vapor de aceite incluidos (excepto FRVP28)
- Mantenimiento rápido y sencillo con diseño de mantenimiento de poka-yoke a prueba de errores
- Utilice aceite de alta calidad para realizar cambios de aceite rápidos y sencillos con intervalos de sustitución ampliados
- Los niveles de aceite se supervisan fácilmente a través de un gran puerto de visualización
Especificaciones
Bridas de conexión DN 16 KF, nivel de protección del motor IP 54, accesorios: 1 l de aceite de alta calidad, filtro de vapor de aceite de escape, adaptador de boquilla de manguera de 8 mm, y anillos de centrado y sujeción | |
230 V, 50/60 Hz | |
FRVP2 | |
290 W | |
38/ l/min (a 50 Hz) | |
Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas | |
Chemistry: Líneas Schlenk, cajas de guantes; ciencias de la vida: liofilizadores, concentradores de vacío, hornos de vacío (<0,1 mbar); sector industrial: hornos de vacío, vacíos de aislamiento; análisis: como bombas de refuerzo de repuesto para espectrómetros de masas; I+D general: para la evacuación de sistemas de vacío y cámaras hasta niveles de vacío finos (10-3 mbar) | |
230 V |
1440 rpm | |
384 x 138 x 211 mm (sin asa ni accesorios) | |
< 50 dB(A) | |
15 kg | |
Operación de vacío profundo | |
450 mL | |
Sin lastre de gas parcial: 3 x 10-4 mbar, sin lastre de gas total: 3 x 10-3 mbar, con lastre de gas total: 9 × 10-2 mbar |