Learn More
Fisherbrand™ Bomba de paletas giratorias de dos etapas, serie FRVP
Las bombas para operación de vacío profundo, resistentes e imprescindibles, proporcionan una alta fiabilidad y un bajo mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 38.70000kg
Descripción
- Durabilidad y fiabilidad
- Fabricado con materiales de alta calidad y revestimiento resistente a la corrosión en superficies internas
- Diseñado para un entorno de trabajo más limpio
- Reducción de las emisiones de vapor de aceite
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Prefiltros internos y filtros de vapor de aceite incluidos (excepto FRVP28)
- Mantenimiento rápido y sencillo con diseño de mantenimiento de poka-yoke a prueba de errores
- Utilice aceite de alta calidad para realizar cambios de aceite rápidos y sencillos con intervalos de sustitución ampliados
- Los niveles de aceite se supervisan fácilmente a través de un gran puerto de visualización
Especificaciones
Bridas de conexión DN 25 KF, nivel de protección del motor IP 54, accesorios: 3 l de aceite de alta calidad, filtro de vapor de aceite de escape, adaptador de boquilla de manguera de 20 mm, y anillos de centrado y sujeción | |
230 V, 50/60 Hz | |
FRVP16 | |
700 W | |
280/ l/min (a 50 Hz) | |
Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas | |
Chemistry: Líneas Schlenk, cajas de guantes; ciencias de la vida: liofilizadores, concentradores de vacío, hornos de vacío (<0,1 mbar); sector industrial: hornos de vacío, vacíos de aislamiento; análisis: como bombas de refuerzo de repuesto para espectrómetros de masas; I+D general: para la evacuación de sistemas de vacío y cámaras hasta niveles de vacío finos (10-3 mbar) | |
230 V |
1450 rpm | |
569 x 206 x 289 mm (sin asa ni accesorios) | |
< 50 dB(A) | |
37 kg | |
Operación de vacío profundo | |
2400 mL | |
Sin lastre de gas parcial: 3 x 10-4 mbar, sin lastre de gas total: 3 x 10-3 mbar, con lastre de gas total: 6 x 10-3 mbar |