Learn More
Fisherbrand™ Bomba de paletas giratorias de dos etapas, serie FRVP
Las bombas para operación de vacío profundo, resistentes e imprescindibles, proporcionan una alta fiabilidad y un bajo mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y de laboratorio
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 39.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16264611
  • 5559.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durabilidad y fiabilidad
  • Fabricado con materiales de alta calidad y revestimiento resistente a la corrosión en superficies internas
  • Diseñado para un entorno de trabajo más limpio
  • Reducción de las emisiones de vapor de aceite
  • Temperaturas de funcionamiento bajas
  • Prefiltros internos y filtros de vapor de aceite incluidos (excepto FRVP28)
  • Mantenimiento rápido y sencillo con diseño de mantenimiento de poka-yoke a prueba de errores
  • Utilice aceite de alta calidad para realizar cambios de aceite rápidos y sencillos con intervalos de sustitución ampliados
  • Los niveles de aceite se supervisan fácilmente a través de un gran puerto de visualización
Especificaciones
Especificaciones
Bridas de conexión DN 25 KF, nivel de protección del motor IP 54, accesorios: 3 l de aceite de alta calidad, filtro de vapor de aceite de escape (extra opcional), adaptador de boquilla de manguera (extra opcional), y anillos de centrado y sujeción
230 V, 50/60 Hz
FRVP28
700 W
483/ l/min (a 50 Hz)
Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas
Chemistry: Líneas Schlenk, cajas de guantes; ciencias de la vida: liofilizadores, concentradores de vacío, hornos de vacío (<0,1 mbar); sector industrial: hornos de vacío, vacíos de aislamiento; análisis: como bombas de refuerzo de repuesto para espectrómetros de masas; I+D general: para la evacuación de sistemas de vacío y cámaras hasta niveles de vacío finos (10-3 mbar)
230 V
1450 rpm
569 x 206 x 289 mm (sin asa ni accesorios)
< 50 dB(A)
39,5 kg
Operación de vacío profundo
2100 mL
Sin lastre de gas parcial: 3 x 10-4 mbar, sin lastre de gas total: 3 x 10-3 mbar, con lastre de gas total: 6 x 10-3 mbar