Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de dos niveles
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Diámetro de la abertura (métrico):
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
- Mantenga los viales de suero, los viales de RIA, los viales de reacción T3 o T4, o cualquier otro vial o tubo de las mismas dimensiones
- No se oxidará ni corroerá
- Ligero
- Esterilizable en autoclave
- Estructura de polipropileno
- Incluye asas en la placa de extremo
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Asas de placas terminales integradas |
| Tipo de producto | Gradilla para tubos de dos niveles |
| matriz, red, conjunto | 4 x 10 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave; vapor a 121 °C |
| Admite | Tubos (13 a 16 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Rectángulo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 254 x 111 x 89 mm |
| Mostrar más |