Learn More
Gilac™ Two-tone Nesting Stacking Container
Two-tone Nesting Stacking Container 600 x 400 is highly durable in the intensive use cycle and easy cleaning. Benefits from ergonomic integrated handles for an easy and practical grip.
35.50€ - 41.15€
Especificaciones
Tipo de tapón | None |
---|---|
Color | Blue, Red |
Material | HDPE |
Forma | Rectangulares |
Tipo de producto | Stacking Container |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17948921
|
Gilac™
G180701 |
25 L | 600 x 400 x 144 mm |
35.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17988581
|
Gilac™
G180702 |
34 L | 600 x 400 x 184 mm |
41.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Stacking and nesting solid container.
- Highly durable in the intensive use cycle.
- Ergonomic integrated handles for an easy and practical grip.
- Smooth sides and bottom for easy cleeaning.
- Ideal container in market gardening for harvesting and transporting fruit and vegetables.
- Stacking and nesting when half turned.
- Quick recognition thanks to the two-tone system.
- If the containers are full and stacked, all colors are on the same side.
- If they are empty and nested, the colors are alternated.
- 1 embossed labeling area for easy label removal.
- Compatible with 4 and 6-Wheel GILAC rolling dollies.
Especificaciones
None | |
HDPE | |
Stacking Container | |
600 mm | |
400 mm |
Blue, Red | |
Rectangulares | |
Sí | |
23.6 in. | |
15.7 in. |