Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-1000 4 x 1000 ml, tapas de biocontención TX-1000 ClickSeal
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor TX-1000.
Marca:  Thermo Scientific™ 75007309
607.06 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13449289
  • 668.33€ / paquete de 4
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Capacidades superiores para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste. El rotor incluye el acabado Thermo Scientific™ Slide Coat™, un avanzado lubricante y un revestimiento resistente a la corrosión. El diseño del cestillo de gran tamaño de doble uso es compatible con adaptadores para tubos o microplacas. Ahorre tiempo: No es necesario intercambiar los cestillos. Ahorre espacio: sin tener que almacenar cestillos adicionales. Ahorre dinero: sin tener que comprar cestillos adicionales.
Entre otras características clave incluye:
  • Centrifugación de hasta 40 tubos cónicos de 50 ml, 196 tubos de recogida de muestras de sangre o 24 microplacas.
  • Capacidad superior para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste.
  • El acabado Slide Coat ofrece un revestimiento resistente a la corrosión y lubricante avanzado.
  • Cestillo de gran tamaño de doble uso compatible con adaptadores para tubos o microplacas.
Recomendado para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de fluidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Información para pedidos:
Los cubos, tapas y soportes de microplacas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el montaje. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de 4), indique 75-003-610. Hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapa del cestillo
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F
Tapas de biocontención ClickSeal para cestillos rotor TX-1000 (juego de 4)
Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-1000 4 x 1000 ml, tapas de biocontención TX-1000 ClickSeal > Tapas de biocontención ClickSeal para TX-1000 (juego de 4)