Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-1000 de 4 x 1000 ml
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor TX-1000.
Marca: Thermo Scientific™ 75003001
1976.33 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Capacidades superiores para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste. El rotor incluye el acabado Thermo Scientific™ Slide Coat™, un avanzado lubricante y un revestimiento resistente a la corrosión. El diseño del cestillo de gran tamaño de doble uso es compatible con adaptadores para tubos o microplacas. Ahorre tiempo: No es necesario intercambiar los cestillos. Ahorre espacio: sin tener que almacenar cestillos adicionales. Ahorre dinero: sin tener que comprar cestillos adicionales.
Entre otras características clave incluye:- Centrifugación de hasta 40 tubos cónicos de 50 ml, 196 tubos de recogida de muestras de sangre o 24 microplacas.
- Capacidad superior para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste.
- El acabado Slide Coat ofrece un revestimiento resistente a la corrosión y lubricante avanzado.
- Cestillo de gran tamaño de doble uso compatible con adaptadores para tubos o microplacas.
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de fluidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
Información para pedidos:
Los cestillos, tapas y soportes de microplacas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el montaje. Para ver las tapas de biocontención ClickSeal, consulte 75-007-309. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de 4), indique 75-003-610. Hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Garantía:Cinco años de piezas y mano de obra
Especificaciones
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F | |
Rotor con cestillo basculante | |
Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31