Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubo de rotor TX-200
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
100 mL
12 tubos de 124 mm
50 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo cónico de 15 mL
Tubo de 20 mL con base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda/plana DIN
Tubo de 5/7 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda DIN
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Tubo universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Los adaptadores contienen una gran variedad de tubos, incluidos tubos de fondo redondo, cónicos, de orina, de extracción de sangre y microtubos.
- Capacidad máxima del tubo: 4 × 100 ml
- Diámetro externo máximo × L: 48 × 122mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor Tube Adapter |
| Capacidad | Tubo de 20 mL con base redonda |
| Diámetro máx. del tubo | 22 mm |
| Longitud máx. del tubo | 125 mm |