Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-400 4 x 400 ml
Código de producto. p-4527988 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Juntas tóricas de repuesto
Rotor basculante
Tapa para cubo
Tamaño de la unidad:
4 sets
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Tipo unitSize
15153169 Rotor basculante cada uno
11754998 Rotor basculante 4 sets
11764998 Tapa para cubo paquete de 4
11774998 Juntas tóricas de repuesto paquete de 4
4 options
Código de producto. 15153169
Marca: Thermo Scientific™ 75003181
Soporte para una amplia gama de tamaños de muestras y aplicaciones con rotor con cestillo basculante.
Compatibilice una amplia variedad de tamaños de muestra y aplicaciones con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos y las tapas se venden por separado; solicite el cuerpo del rotor (75-003-629) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (conjunto de 4), indique 75-003-657. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante TX-400 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 400 mL
RCF máx. 4.696 x g
Vel. máx 5.000 rpm
Radio (métrico) 168 mm
Longitud máx. del tubo 135 mm
Diámetro máx. del tubo 80 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U.
Biocontainment Sí