Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 × 10/15 ml
76 × 5/7 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
- Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
- Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adapter |
| Capacidad | Universal de 25 mL |
| Diámetro máx. del tubo | 25 mm |
| Longitud máx. del tubo | 110 mm |
| N.° por paquete | 4 |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction