Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Código de producto. 10337914 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 × 10/15 ml
76 × 5/7 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10337914
Marca: Thermo Scientific™ 75003788
Utilice estos adaptadores para rotor con cestillos redondos que permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Características:
  • Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Frasco de 175, 200, 225, 250 ml
Capacidad 175, 200, 225, 250 ml
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Longitud máx. del tubo 125 mm
N.° por paquete 4