Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Código de producto. p-4527800 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 × 10/15 ml
76 × 5/7 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10105244
Marca: Thermo Scientific™ 75003680
Edge
Utilice estos adaptadores para rotor con cestillos redondos que permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 ml
Capacidad 76 × 5/7 ml
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Longitud máx. del tubo 110 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor TX-400
N.° por paquete 4