Description
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de cuatro), indique 75-003-610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Rotor manual.
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R y Thermo Scientific SL40/40R
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
Specifications
Specifications
| Descripción | TX-750 (solo cuerpo del rotor) con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 × 750 ml |
| RCF máx. | 4816 × g (con cestillos redondos 75-003-608; RCF varía según el tipo de cestillo) |
| Vel. máx | 4700 rpm (con cestillos redondos 75-003-608; la velocidad varía según el tipo de cestillo) |
| Radio (métrico) | 195 mm |
| Longitud máx. del tubo | 139 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 98 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F |
| Ángulo | 90° |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.