Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos TX-750
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750.
Marca: Thermo Scientific™ 75003715
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.Specifications
Tubo de fondo redondo de 50 ml |