Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Código de producto. 12359419 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12359419
Marca: DuPont™ D13395589
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad. El tejido ligero y duradero y el revestimiento de barrera polimérica ofrecen una buena barrera de permeación de protección frente a una amplia gama de productos biológicos y químicos inorgánicos (incluso bajo presión).
  • Mono con capucha con abertura facial elástica
  • Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Costuras cosidas y rematadas
  • Solapa con cremallera autoadhesiva doble
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Tejido 100 % hermético contra partículas
  • Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
  • Tratamiento antiestático (interior)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de trabajo
Tamaño L
Material Tychem&trade
Color Amarillo
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Lazo para el pulgar
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Recubrimiento Revestimiento de barrera polimérica
Certificaciones/conformidad EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una variedad de entornos industriales, incluyendo la fabricación de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento químico y la fabricación farmacéutica
Altura (métrico) De 174 a 182 cm