Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000 C con calcetines
510.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño: Pequeño
Descripción
- Fabricados con un tejido ligero y duradero (< 450 g por prenda)
- Ofrece una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y peligros biológicos (incluso bajo presión)
- Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en diversos entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | S |
Sexo | Unisex |
Color | Amarillo |
Desechables | Si |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, Solapas para las botas, Elástico |
Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
Estilo de cuello | Con capucha |
Tipo de tapón | Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla |
Tipo de costura | Cosido, Rematada |