Learn More
DuPont™ Cinta Tychem™ 2000
471.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cinta Tychem™ 2000
Descripción
Cinta DuPont™ Tychem™ 2000: cinta de protección química flexible con el nivel de protección Tychem™ 2000 y adhesión segura para mejorar el nivel de seguridad del EPI Normalmente se utiliza como conexión entre guantes Tychem™ y prendas de protección Tychem™, Tyvek™ o ProShield™ de la categoría III. Además, se puede utilizar para fijar la capucha de una prenda de protección de categoría III a la mascarilla, los tobillos a las botas y la solapa de la cremallera.
- Certificada según el Reglamento (UE) 2016/425 (inactivo)
- EPI de Categoría I
- Protección química contra bases y ácidos inorgánicos
- Datos de permeabilidad disponibles para 95 productos químicos, lo que permite comparar y adecuar el nivel de protección de la prenda de protección química y del guante químico
- Alta elongación para un sellado mejor y más suave
- Nivel óptimo de elasticidad y adhesión
- Se puede utilizar con prendas de tipo 3, 4, 5, 6 en exposiciones químicas menos exigentes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | Talla única |
Anchura (imperial) | 1,89 in |
Anchura (métrico) | 48 mm |
Longitud (imperial) | 164 ft |
Certificaciones/conformidad | Certificación de categoría I, certificado conforme al Reglamento UE 2016/425 |
Color | Amarillo |
Longitud (métrico) | 50 m |
Tipo de producto | Cinta química |