Learn More
DuPont™ Tychem™ 2000C Gown
330.75 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
2XL
Descripción
- Puños dobles para una mayor protección y una conexión más estrecha con los guantes
- Muñecas elásticas
- Puño de punto (interior) para mayor comodidad
- Ofrece una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y peligros biológicos (incluso bajo presión)
- Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en diversos entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | M |
Color | Amarillo |
Desechables | Single-use |
Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |