Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15909416
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tipo de costura:
Cosido
Cosido, Rematada
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Para mejorar la protección frente a líquidos, se recomienda ajustar el puño al guante. El puño doble no sustituye a la protección complementaria. La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas ni en entornos potencialmente inflamables.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para mejorar la protección frente a líquidos, se recomienda ajustar el puño al guante. El puño doble no sustituye a la protección complementaria. La prenda no protege frente a la radiación ionizante. Esta prenda o tela no es resistente a las llamas y no debe utilizarse cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas ni en entornos potencialmente inflamables.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Las prendas Tychem™ 4000 están fabricadas con un tejido ligero, flexible y duradero. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
  • El mono con capucha DuPont™ Tychem™ 4000 S. está disponible en blanco, en tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban. Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
    Las prendas Tychem™ 4000 están hechas de un tejido ligero, flexible y duradero (<700 g por prenda) que consiste en una película de barrera química laminada a un sustrato Tyvek™ de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
    Tychem™ 4000 S es ideal para la manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza del medio ambiente y respuesta de emergencia. Es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidas las industrias del petróleo y el gas, la ingeniería química, y para su uso por equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Tychem&trade
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de tobillo Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal doble con solapas dobles
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Resistencia Químico, Líquido, Partícula, Antiestático, Abrasión
Certificaciones/conformidad Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425 Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-BEN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
Descripción Tychem 4000S
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 49 - 52 in
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza ambiental y respuesta a emergencias.
Altura (métrico) De 192 a 200 cm
Peso (imperial) 124 g/m2
Cantidad 20/caja