Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Tipo de costura:
Cosido
Cosido, Rematada
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Descripción
- El mono con capucha DuPont™ Tychem™ 4000 S. está disponible en blanco, en tallas SM a 3X. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban. Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
Las prendas Tychem™ 4000 están hechas de un tejido ligero, flexible y duradero (<700 g por prenda) que consiste en una película de barrera química laminada a un sustrato Tyvek™ de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
Tychem™ 4000 S es ideal para la manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza del medio ambiente y respuesta de emergencia. Es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluidas las industrias del petróleo y el gas, la ingeniería química, y para su uso por equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Ropa de protección química |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Tychem&trade |
Color | Blanco |
Desechables | Si |
Estilo de tobillo | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera frontal doble con solapas dobles |
Tipo de costura | Cosido, Rematada |
Esterilidad | No estéril |