Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S con Calcetines
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- DuPont™ Tychem™ 4000 S con calcetines Mono con capucha, calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla Disponible en blanco en tallas de S-M a XXXL Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la mascarilla
Las prendas Tychem™ 4000 están fabricadas con un tejido ligero y duradero (< 800 g por prenda) compuesto por una película de barrera química laminada en un sustrato Tyvek™ de alta resistencia. Consiguen una barrera a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
Tychem™ 4000 S es perfecta para la manipulación de productos químicos, operaciones de limpieza del medio ambiente y respuestas de emergencia. Es adecuada para su uso en una variedad de sectores, incluidos los sectores del petróleo y el gas, así como para la ingeniería química y para su uso por equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia. - Para mejorar la protección frente a líquidos, se recomienda ajustar el puño al guante. Un doble puño no es un sustituto de la cinta adhesiva suplementaria.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Contenido reciclado
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Ropa de protección química |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | Tychem™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera frontal doble con solapas dobles |
Tipo de costura | Cosido, Rematado |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Título del producto
DuPont™ Tychem™ 4000 S con Calcetines >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido