Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F FaceSeal
105.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
2XL
3XL
4XL
5XL
Descripción
- Fabricado con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes.
- Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección frente a la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior.
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro.
- Con guantes interiores incluidos.
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Gris |
Tamaño | Pequeño |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos |
Tipo de tapón | Cierre por la espalda con cremallera, doble solapa de cremallera con broche y cierre de velcro. |
Estilo de manguito | Guantes adjuntos |
Desechables | Sí |
Sexo | Unisex |
Estilo de cuello | Con capucha |
Cantidad | 1 por unidad |
Tipo de costura | Cosido, con cinta |