Learn More
DuPont™ Mono con capucha naranja Tychem™ 6000 F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12633680 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12633680
Marca: DuPont™ D13495222
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Ofrece una excelente protección de permeación química para una amplia gama de productos químicos. Los monos con capucha naranjas DuPont™ Tychem™ 6000 F están fabricados con un tejido ligero y duradero que consta de una película de barrera patentada laminada con un sustrato Tyvek de alta resistencia.
  • Disponibles en gris con fines de privacidad
  • Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
  • Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
  • Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
  • Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño 2XL
Material Tychem&trade
Color Naranja
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia Químico
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 116 a 124 cm
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de derrames químicos o respuesta de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas