Learn More
DuPont™ Mono con capucha naranja Tychem™ 6000 F
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
XXL
Descripción
- Disponibles en gris con fines de privacidad
- Cara, muñecas, cintura y ángulos elásticos para un ajuste perfecto
- Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara facial
- Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Protege al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, contaminación radioactiva, peligros biológicos y determinados agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | XXL |
Material | Tychem&trade |
Color | Naranja |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera doble con solapa autoadhesiva |