Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F with Socks
769.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Fabricados con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) compuesto por una película de barrera laminada con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes
- Ofrecen una excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva para una mayor protección
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Gris |
Tamaño | Pequeño |
Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Tipo de tapón | Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla |
Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
Descripción | Envasado individual |
Desechables | Sí |
Sexo | Unisex |
Estilo de cuello | Con capucha |
Cantidad | 20/caja |