Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Gown
583.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
M
2XL
Descripción
- Muñecas elásticas
- Puño de punto (interior) para mayor comodidad
- Cuello mao para mejorar el cierre del cuello y la garganta
- Ofrece una excelente protección de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | 2XL |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Elástico |