Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tychem™ 6000F con FaceSeal
105.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tipo: Mono
Description
- Cintura elástica para un ajuste óptimo
- Puños dobles con guantes de protección acoplados
- Calcetines disipativos con solapa para botas y entrada trasera para mayor protección del usuario
- Ligeros y de tejido duradero
- Ofrece una excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Color | Gris |
Tamaño | XL |
Tipo de tapón | Cremallera |
Incluye | Calcetines disipativos incluidos y solapas para botas |
Tipo de producto | Mono |
Tipo de costura | Cosido y con cinta |