Learn More
DuPont™ Manguito Tychem 2000 C
91.73 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Amarillo
Descripción
- Tratamiento antiestático
- Elásticos anchos en los puños y el antebrazo
- Utiliza la resistencia del Tyvek y un revestimiento de barrera polimérica que ofrece una buena barrera de protección contra la permeación de una amplia gama de productos químicos inorgánicos y sustancias biológicas peligrosas (incluso bajo presión)
- Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en diversos entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | Tyvek con revestimiento de barrera polimérica |
Tipo de producto | Funda |
Material | Tyvek™ |
Color | Amarillo |
Tipo de costura | Cosido, rematado. |
Estilo de manguito | Elástico |
Acabado | Revestimiento de barrera polimérica |
Certificaciones/conformidad | EN 1149-5 |
Longitud (métrico) | 45 cm |