Learn More
Heidolph instruments Tygon™ 2001 (Food) Tubing
Especially suited for use in the food industry. Heidolph™ Tygon™ 2001 Food Tubing works well with products having high fat content.
Marca: Heidolph instruments 525-86000-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
- Resistentes al ozono y a los rayos UV.
- Extremadamente resistentes a productos químicos.
- Adecuados para el uso de disolventes polares.
- Sin plastificante ni aceite.
- Vida flexible superior en bombas peristálticas.
- Translúcidos para facilitar la inspección visual.
- Flexibilidad excepcional.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tygon | |
1,6 mm |
3,1 mm | |
6,3 mm | |
No estéril |