Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Tubing
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Presión máxima:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Descripción
- Outstanding chemical resistance
- Does not alter the food media taste
- Great flexibility and bend radius
- Non-DEHP for high purity
- Plasticizer-free for low extractable
- Safer disposal – Releases no harmful and corrosive hydrochloride gas
- Smoother inner surface – Provides better flow and inhibits particulate buildup
- Low sorption – Minimizes cross-contamination
- Clear tubing for easier and better observation
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | NSF 51 Standard and tubing is manufactured according to GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Longitud global (métrico) | 15.24 m |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con productos químicos altamente agresivos: ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -78 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 Pack |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |