Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Tubing
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Presión máxima:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Descripción
- Excelente resistencia química
- No altera el sabor de los alimentos
- Gran flexibilidad y radio de curvatura
- Sin DEHP para alta pureza
- Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
- Eliminación más segura: No libera gas clorhidrato corrosivo y nocivo
- Una superficie interior más lisa: Proporciona un mejor flujo e inhibe la acumulación de partículas
- Baja absorción: Minimiza la contaminación cruzada
- Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Los tubos se fabrican de acuerdo con las normas GMP y el estándar NSF 51 |
| Diámetro interior (métrico) | 25,4 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 35 mm |
| Longitud global (métrico) | 7,62 m |
| Grosor (métrico) | 4,8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con productos químicos altamente agresivos: ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -78 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |