Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona sanitarios Tygon™ 3350
Código de producto. 12326909
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7 mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
14 mm
0.83 in., 21 mm
0,94 in, 24 mm
1.06 in., 27 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Código de producto. 12326909
Marca: Saint Gobain Life Sciences T330K303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
  • El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
  • Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
  • Biocompatibilidad documentada para aplicaciones sensibles
  • Excelentes características de caudal
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NSF-51, 3-A, FDA
Diámetro interior (imperial) 0,24 in
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.12 in.
Grosor (métrico) 3 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de alimentos y bebidas
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -112°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
Color Transparente
Dureza 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 399.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubing