Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona sanitarios Tygon™ 3350
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7 mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12 mm
0,55 in, 14 mm
14 mm
0.83 in., 21 mm
0,94 in, 24 mm
1.06 in., 27 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
cada uno
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Biocompatibilidad documentada para aplicaciones sensibles
- Excelentes características de caudal
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | NSF-51, 3-A, FDA |
| Diámetro interior (imperial) | 0,59 in |
| Diámetro interior (métrico) | 15 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.83 in., 21 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.12 in. |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de alimentos y bebidas |
| Mostrar más |