Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,19 in, 4,80 mm
0.22 in., 5,6 mm
0.25 in., 6,4 mm
0.31 in., 8 mm
0.38 in., 9,6 mm
0.44 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
0.56 in., 14,3 mm
0,63 in, 15,9 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
cada uno
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0.31 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.44 in., 11,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.06 in. |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias farmacéutica, cosmética y médica. |
| Mostrar más |