Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de caudal
- Inventario completo de tamaños estándar disponible, incluidas las dimensiones en sistema métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR apartado 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,09 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,4 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.22 in., 5,6 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.06 in. |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias farmacéutica, cosmética y médica. |
| Mostrar más |