Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
A-60-G Chemical Dispensing Tubing is engineered to outperform neoprene, EPDM, and other general-purpose tubing used in peristaltic pumps.
160.00€ - 738.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Material | Termoplástico |
Longitud global (imperial) | 49.2 in. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Para utilizar con | Chemical Dispensing Tubing |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (métrico) | Nivel de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (métrico) | Nivel de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17933501
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00032 |
0.563 in., 14.3 mm | 6 psi | 1.6 mm | 5 in. Hg (at 73°F) |
217.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17923561
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00036 |
0.626 in., 15.9 mm | 6 psi | 1.6 mm | 15 in. Hg (at 73°F) |
160.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17933561
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00037 |
0.689 in., 17.5 mm | 8 psi | 2.4 mm | 20 in. Hg (at 73°F) |
238.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17913471
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00026 |
0.811 in., 20.6 mm | 28 psi | 6.4 mm | 29.9 in. Hg (at 73°F) |
511.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17993581
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00045 |
0.815 in., 20.7 mm | 7 psi | 2.4 mm | 10 in. Hg (at 73°F) |
350.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17973471
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00053 |
1 in., 25.4 mm | 7 psi | 3.2 mm | 13.9 in. Hg (at 73°F) |
478.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17933471
|
Saint Gobain Life Sciences™
AFL00062 |
1.252 in., 31.8 mm | 6 psi | 3.2 mm | 5 in. Hg (at 73°F) |
738.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- High-performance tubing is resistant to acids and alkali
- Can withstand extreme temperatures from -75°F to +275°F without cracking or deteriorating
- Heat sealable and can be joined without fittings for easy installation
- Unlike typical rubber vacuum tubing, resists cracking and aging after years of exposure
- Available in standard vacuum sizes that will withstand a full vacuum (29.9 mm Hg) at 73°F
- Very resistant to weathering and abrasion
- Outstanding flexural fatigue resistance
- Low gas permeability versus rubber tubing
- Ozone (300 pphm) and UV light resistant
- Applications include: soap and disinfectant dispensing, cleaning chemical transfer, caustic chemical dispensing, plating and etching chemicals, glass and window wash systems, vacuum pumps
Especificaciones
Not Autoclavable | |
49.2 in. | |
Chemical Dispensing Tubing | |
Negro | |
275°F | |
Tubing |
Termoplástico | |
15 m | |
120 lbf/in. | |
61 (Shore A) | |
135°C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G