Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ E-3603
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
5mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7,1 mm
0.31 in., 8mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0.35 in., 9 mm
0,47 in, 12 mm
0.5 in., 12,7 mm
0,55 in, 14 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longitud global (métrico):
15 m
15,2 m
15 m
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Descripción
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
- La nueva formulación de base biológica ofrece un rendimiento igual de excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
- Laboratorio general
- Alimentos & bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, NSF, 3-A, cumple con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, 1935/2004/CE y 10/2011/UE, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,16 in |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,24 in, 6 mm |
| Longitud global (imperial) | 49.9 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (imperial) | 0.04 in. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Mostrar más |